694517
PHE QuadraPure®
400-1100 μm particle size
Sinonimo/i:
QuadraPure® phenolic functionalized polystyrene
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
QuadraPure®
Forma fisica
beads
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Dimensione particelle
400-1100 μm
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter