Documenti fondamentali
657646
Sigma-Aldrich
QuadraPure® AEA
100-400 μm particle size, extent of labeling: 1.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Sinonimo/i:
QuadraPure® Aminoethyl aminobut-2-enoate ester
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Grado di funzionalizzazione
1.3 mmol/g loading
Dimensione particelle
100-400 μm
Applicazioni
Metal Scavenger: Pd, Rh, V, Cu, Fe,
Note legali
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
QuadraPure Cartridges for Removal of Trace Metal from Reaction Mixtures in Flow
A. Hinchcliffe, et al.
Organic Process Research & Development, 11, 477-481 (2007)