Documenti
694215
Sigma-Aldrich
(S,S)-(−)-2,3-Bis(tert-butylmethylphosphino)quinoxaline
Sinonimo/i:
QuinoxP®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H28N2P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
334.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]22/D +55°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
100-105 °C
Stringa SMILE
CP(c1nc2ccccc2nc1P(C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H28N2P2/c1-17(2,3)21(7)15-16(22(8)18(4,5)6)20-14-12-10-9-11-13(14)19-15/h9-12H,1-8H3/t21-,22-/m1/s1
DRZBLHZZDMCPGX-FGZHOGPDSA-N
Note legali
QuinoxP is a registered trademark of Nippon Chemical Industry Co., Ltd.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3