Documenti
693634
Sigma-Aldrich
1-Boc-pyrazole
97%
Sinonimo/i:
1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrazole, tert-Butyl 1H-pyrazole-1-carboxylate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.472
P. eboll.
161 °C/760 mmHg
Densità
1.036 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)n1cccn1
InChI
1S/C8H12N2O2/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-5-9-10/h4-6H,1-3H3
BSJFXAFLSWDUPK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3