Documenti fondamentali
693421
Sigma-Aldrich
3-[(E)-[[(1R,2R)-2-[[(1S)-1-[(Dimethylamino)carbonyl]-2,2-dimethylpropyl]thioureido]cyclohexyl]imino]methyl]-5-(tert-butyl)-4-hydroxyphenyl pivalate
95%
Sinonimo/i:
3-[[[(1R,2R)-2-[[[[(1S)-1-[(Dimethylamino)carbonyl]-2,2-dimethylpropyl]amino]thioxomethyl]amino]cyclohexyl]imino]methyl]-5-(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl 2,2-dimethylproanoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C31H50N4O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
574.82
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
Saggio
95%
Attività ottica
[α]20/D -88°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
135-138 °C (D)
Mw/Mn
<1.2
Stringa SMILE
CN(C)C(=O)[C@@H](NC(=S)N[C@@H]1CCCC[C@H]1\N=C\c2cc(OC(=O)C(C)(C)C)cc(c2O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C31H50N4O4S/c1-29(2,3)21-17-20(39-27(38)31(7,8)9)16-19(24(21)36)18-32-22-14-12-13-15-23(22)33-28(40)34-25(30(4,5)6)26(37)35(10)11/h16-18,22-23,25,36H,12-15H2,1-11H3,(H2,33,34,40)/b32-18+/t22-,23-,25-/m1/s1
BOFCLIFENISFHX-ZIKUWVHDSA-N
Applicazioni
Catalyst for the Strecker reaction
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Petr Vachal et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(34), 10012-10014 (2002-08-22)
A mechanistic investigation of the asymmetric Strecker reaction catalyzed by a metal-free Schiff base catalyst was conducted. The active site of the catalyst, the relevant stereoisomer of the imine substrate, and the solution structure of the imine-catalyst complex were elucidated