692905
N-Ethyl-d5-maleimide
99 atom % D, 98% (CP)
Sinonimo/i:
NEM (ethyl-d5)
Scegli un formato
CHF 985.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 985.00
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
98% (CP)
Stato
powder
Punto di fusione
43-46 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3/i1D3,2D2
HDFGOPSGAURCEO-ZBJDZAJPSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- To synthesize isotopic silica nanotag by reacting with silica precursor 3-mercaptopropyltrimethoxysilane (MPTMS) for multiplexed ion beam imaging.[1]
- As an isotopic internal standard to determine the ratio of glutathione (GSH) and glutathione disulfide (GSSG) in cultured cells using HPLC-UV and LC-QTOF-MS.[2]
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
163.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
73 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?