Key Documents
692891
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-(methylthio)pyridine
97%
Sinonimo/i:
5-Bromo-2-(methylsulfanyl)pyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6BrNS
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
36-41 °C
Gruppo funzionale
bromo
thioether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CSc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C6H6BrNS/c1-9-6-3-2-5(7)4-8-6/h2-4H,1H3
CFBYLVDSPYTKPR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)