Documenti fondamentali
692492
Sigma-Aldrich
(R)-RuCl[(p-Cymene)(BINAP)]Cl
Sinonimo/i:
Chloro[(R)-(+)-2,2′-bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthyl](p-cymene)ruthenium chloride
Scegli un formato
500 MG
CHF 119.00
CHF 119.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 119.00
About This Item
Formula condensata:
[C54H46ClP2Ru]+Cl-
Numero CAS:
Peso molecolare:
928.87
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 119.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Gruppo funzionale
phosphine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Cl-].Cl[Ru+].C[C]1[CH][CH][C]([CH][CH]1)C(C)C.c2ccc(cc2)P(c3ccccc3)c4ccc5ccccc5c4-c6c(ccc7ccccc67)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/C44H32P2.C10H14.2ClH.Ru/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38;1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10;;;/h1-32H;4-8H,1-3H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
WNHLGYRPKARUHY-UHFFFAOYSA-L
Note legali
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
R-BINAP
Sigma-Aldrich
693065
R-BINAP
(S)-BINAP
Sigma-Aldrich
693057
(S)-BINAP
Articoli
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago