691909
3-Quinolineboronic acid
technical grade
Sinonimo/i:
(3-Quinolinyl)boronic acid, (3-Quinolyl)boronic acid, Quinolin-3-ylboronic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Stato
powder
Punto di fusione
191-196 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OB(O)c1cnc2ccccc2c1
InChI
1S/C9H8BNO2/c12-10(13)8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6,12-13H
YGDICLRMNDWZAK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Preparation of P1-substituted symmetry-based human immunodeficiency virus protease inhibitors with antiviral activity against drug-resistant viruses
- Preparation of heterobiaryls via Suzuki-Miyaura cross-coupling with heteroaryl halides in continuous flow
- Preparation of Ph and heterocyclic(pyridinyl)pyrazolyl)pyridines as TGF-1 and activin A signalling inhibitors
- Copper-mediated trifluoromethylation
- Synthesis and bioactivity of combretastatin analogs via regioselective Suzuki coupling of dihaloheteroaromatic compounds
- Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?