Documenti fondamentali
691763
Sigma-Aldrich
Azelaic acid-13C9
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formula condensata:
HOO13C(13CH2)713COOH
Peso molecolare:
197.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51113400
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Saggio
98% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
98-103 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+9
Stringa SMILE
O[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
BDJRBEYXGGNYIS-RIQGLZQJSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Altre note
Bulk stock may be available for this product. Please contact the Stable Isotope Customer Service Group at 937-859-1808 (1-800-448-9760 for US & Canada) or email us at [email protected]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
410.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
210 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)