Documenti
691739
Sigma-Aldrich
3-Chloroisatoic anhydride
95%
Sinonimo/i:
3-Chloro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H4ClNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
227-232 °C
Stringa SMILE
Clc1cccc2C(=O)OC(=O)Nc12
InChI
1S/C8H4ClNO3/c9-5-3-1-2-4-6(5)10-8(12)13-7(4)11/h1-3H,(H,10,12)
ORYNBDLURYDZFM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves