Documenti
691704
Sigma-Aldrich
Hexadecahydropyrene
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H26
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.38
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
26111700
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.521
Densità
0.984 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
C1CC2CCC3CCCC4CCC(C1)C2C34
InChI
1S/C16H26/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h11-16H,1-10H2
BYBPEZLZCGOWIS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Daniel J Letinski et al.
Chemosphere, 150, 416-423 (2016-03-01)
Aqueous solubility is a fundamental physical-chemical substance property that strongly influences the distribution, fate and effects of chemicals upon release into the environment. Experimental water solubility was determined for 18 selected C9-C18 normal, branched and cyclic alkanes. A slow-stir technique