Documenti fondamentali
329665
Sigma-Aldrich
1,5-Diamino-2-methylpentane
99%
Sinonimo/i:
2-Methyl-1,5-pentanediamine, 2-Methylpentamethylene diamine
About This Item
Formula condensata:
NH2CH2CH2CH2CH(CH3)CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.20
Beilstein:
1732701
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
130 mmHg ( 135 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
568 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. ebollizione
193 °C (lit.)
Densità
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(CN)CCCN
InChI
1S/C6H16N2/c1-6(5-8)3-2-4-7/h6H,2-5,7-8H2,1H3
JZUHIOJYCPIVLQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jayoung Kim et al.
Acta biomaterialia, 41, 293-301 (2016-06-06)
The design of polymeric nanoparticles for gene therapy requires engineering of polymer structure to overcome multiple barriers, including prolonged colloidal stability during formulation and application. Poly(β-amino ester)s (PBAEs) have been shown effective as polymeric vectors for intracellular DNA delivery, but
Camila G Zamboni et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 263, 18-28 (2017-03-30)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is the third most deadly cancer in the US, with a meager 5-year survival rate of <20%. Such unfavorable numbers are closely related to the heterogeneity of the disease and the unsatisfactory therapies currently used to manage