Documenti fondamentali
691496
Sigma-Aldrich
Borane di(tert-butyl)phosphine complex
97%
Sinonimo/i:
Di-tert-butylphosphine compound with borane (1:1)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H19P · BH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Punto di fusione
59-64 °C
Gruppo funzionale
phosphine
Stringa SMILE
B.CC(C)(C)PC(C)(C)C
InChI
1S/C8H19P.BH3/c1-7(2,3)9-8(4,5)6;/h9H,1-6H3;1H3
JPINHYFOWCBINQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of N-heterocyclic carbene borane complexes by Lewis base exchange reactions
  • Dehydrocoupling reactions
  • Tele-substitution reactions on fluorobenzenechromium complexes
  • Palladium-catalyzed biaryl-coupling reactions
  • Palladium-catalyzed Suzuki coupling
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)