Documenti
691054
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydroxyimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
98%
Sinonimo/i:
(OH)2Im-NTf2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5F6N3O6S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
381.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98% (13C-NMR)
≥98% (19F-NMR)
≥98% (31P-NMR)
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4275
Compatibilità
complies for IR spectroscopy
Stringa SMILE
On1cc[n+](O)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H5N2O2.C2F6NO4S2/c6-4-1-2-5(7)3-4;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h1-3,6-7H;/q+1;-1
SWVAEQIBLYMHDX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Ionic liquid and NHC precatalyst
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
N,N-Di(alkoxy)imidazolium salts: new patent-free ionic liquids and NHC-precatalysts
Laus, G., et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 62, 295-308 (2007)