Documenti
690120
Sigma-Aldrich
3-Brom-2-naphthol
99%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7BrO
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.5% (HPLC)
99%
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
Oc1cc2ccccc2cc1Br
InChI
1S/C10H7BrO/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6,12H
PQVIOPAWVAOHOA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3