Documenti fondamentali
690023
Sigma-Aldrich
2-(Aminomethyl)-2-methyl-1,3-propanediamine
≥95.0% (NT)
Sinonimo/i:
1,1,1-Tris(aminomethyl)ethane, Ethylidintris(methylamine)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H15N3 · 3HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95.0% (NT)
Stato
powder
Punto di fusione
270 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl.Cl.Cl.CC(CN)(CN)CN
InChI
1S/C5H15N3.3ClH/c1-5(2-6,3-7)4-8;;;/h2-4,6-8H2,1H3;3*1H
GBKDQELEERCHSD-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)