Documenti
B80003
Sigma-Aldrich
N-(3-Bromopropyl)phthalimide
98%
Sinonimo/i:
(γ-Bromopropyl)phthalimide, 1-Phthalimido-3-bromopropane, 2-(3-Bromopropyl)isoindole-1,3-dione, 3-(Phthalimido)propyl bromide, 3-Bromo-N-phthaloylpropylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H10BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.11
Beilstein:
157547
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Punto di fusione
72-74 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Stringa SMILE
BrCCCN1C(C2=CC=CC=C2C1=O)=O
InChI
1S/C11H10BrNO2/c12-6-3-7-13-10(14)8-4-1-2-5-9(8)11(13)15/h1-2,4-5H,3,6-7H2
VKJCJJYNVIYVQR-UHFFFAOYSA-N
WGK 3