Documenti fondamentali
689718
Sigma-Aldrich
Benzyldimethylhexylammonium chloride
≥96.0% (AT)
Sinonimo/i:
Benzylhexyldimethylammonium chloride
Scegli un formato
5 G
CHF 465.00
25 G
CHF 1’050.00
CHF 465.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 465.00
25 G
CHF 1’050.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H26ClN
Numero CAS:
Peso molecolare:
255.83
Beilstein:
4045485
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 465.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥96.0% (AT)
Stato
powder
Stringa SMILE
[Cl-].CCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C15H26N.ClH/c1-4-5-6-10-13-16(2,3)14-15-11-8-7-9-12-15;/h7-9,11-12H,4-6,10,13-14H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
BNDXNEVHWSOJGV-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)