Documenti fondamentali
689610
Sigma-Aldrich
2-Bromo-4-nitropyridine
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H3BrN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.99
Beilstein:
120826
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥94.0% (GC)
95%
Stato
solid
Perdita
≤5% loss on drying
Gruppo funzionale
bromo
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C5H3BrN2O2/c6-5-3-4(8(9)10)1-2-7-5/h1-3H
AFVITJKRFRRQKT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)