489174
Benzyloxyacetone
90%
Sinonimo/i:
1-Benzyloxy-2-propanone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
90%
Impurezze
3% (benzyloxy)acetic acid
3% benzyl alcohol
Indice di rifrazione
n20/D 1.512 (lit.)
P. eboll.
259 °C (lit.)
Densità
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-9(11)7-12-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3
YHMRKVGUSQWDGZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- 7-benzyloxy-6-methyl-5-hepten-1-yne
- (Z)-2-methylhept-2-en-6-yn-1-o1
- (S)-(+)-1,2-propanediol, 1-benzyl ether
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup