Documenti
689181
Sigma-Aldrich
1-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)piperazine
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H22N2O3 · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.34 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥95%
≥95.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Impurezze
≤5.0% water
Stringa SMILE
Cl.COc1cc(CN2CCNCC2)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C14H22N2O3.ClH/c1-17-12-8-11(9-13(18-2)14(12)19-3)10-16-6-4-15-5-7-16;/h8-9,15H,4-7,10H2,1-3H3;1H
KQVXQLNBEHFJNR-UHFFFAOYSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3