Key Documents
688894
Sigma-Aldrich
Methyl 3-aminocrotonate
Arxada quality, 98.0-100.3 % (w/w) (GC)
Sinonimo/i:
Methyl 3-amino-2-butenoate
About This Item
Formula condensata:
CH3C(NH2)=CHCOOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
115.13
Beilstein:
956592
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
crystals
Qualità
Arxada quality
Produttore/marchio commerciale
Arxada AG
Concentrazione
98.0-100.3 % (w/w) (GC)
Impurezze
≤1.0 % (w/w) water (Karl Fischer)
Punto di fusione
81-83 °C (lit.)
81.0-84.0 °C
Stringa SMILE
COC(=O)\C=C(\C)N
InChI
1S/C5H9NO2/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H,6H2,1-2H3/b4-3+
XKORCTIIRYKLLG-ONEGZZNKSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves