Documenti
688312
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-dodecylthiophene
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H27BrS
Numero CAS:
Peso molecolare:
331.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.509
Densità
1.105 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCc1ccsc1Br
InChI
1S/C16H27BrS/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-13-14-18-16(15)17/h13-14H,2-12H2,1H3
IMILVTHOOISGRW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.