Documenti fondamentali
687200
Sigma-Aldrich
sec-Butylboronic acid
≥95%
Sinonimo/i:
2-Butaneboronic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H11BO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
Stato
solid
Punto di fusione
85-89 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCC(C)B(O)O
InChI
1S/C4H11BO2/c1-3-4(2)5(6)7/h4,6-7H,3H2,1-2H3
MACOIFNUPFKZEI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
May contain varying amounts of anhydride.
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of alkyl- and aryl quinones via silver nitrate-catalyzed coupling with quinones
  • Preparation of arenes by coupling reactions with aryl bromides and chlorides in the presence of palladium complexes of a (pentaphenylferrocenyl)di(tert-butyl)phosphine
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)