687014
2-Chloro-5-phenylpyridine-3-carboxaldehyde
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
91-98 °C
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1cc(cnc1Cl)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H8ClNO/c13-12-11(8-15)6-10(7-14-12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
QBFNWWRKCSBZHD-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves