Documenti fondamentali
686778
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylpyridine-2-carbonitrile
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
58-62 °C
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
Cc1cnc(C#N)c(C)c1
InChI
1S/C8H8N2/c1-6-3-7(2)8(4-9)10-5-6/h3,5H,1-2H3
MYBGPKXHLYUSQF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)