Documenti fondamentali
686727
Sigma-Aldrich
Benzo[b]thiophene-2-carbonitrile
97%
Sinonimo/i:
2-Cyanobenzothiophene, Thianaphthene-2-carbonitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H5NS
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
140 °C/0.5 mmHg
Punto di fusione
24-28 °C
Gruppo funzionale
nitrile
Stringa SMILE
N#Cc1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C9H5NS/c10-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-8/h1-5H
RCYHXESNWFYTCU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Useful starter in benzothiophene chemistry.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Uwe Koch et al.
Journal of medicinal chemistry, 49(5), 1693-1705 (2006-03-03)
Infections caused by hepatitis C virus (HCV) are a significant world health problem for which novel therapies are in urgent demand. The polymerase of HCV is responsible for the replication of viral RNA. We recently disclosed dihydroxypyrimidine carboxylates 2 as