Documenti
8.20698
Sigma-Aldrich
1,3-Indanedione
for synthesis
Sinonimo/i:
1,3-Indanedione, 1,3-Hydrindenedione, 1,3-Dioxoindane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
210-109-7
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥89.0% (GC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
129-132 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H6O2/c10-8-5-9(11)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-4H,5H2
UHKAJLSKXBADFT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 89.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3