685631
Diiodo(bis(diphenylphosphino)ethane)cobalt(II)
Sinonimo/i:
[1,2-Ethanediylbis[diphenylphosphine-Κ, P]]diiodo-cobalt
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: cobalt
reagent type: catalyst
Punto di fusione
>300 °C
Stringa SMILE
I[Co]I.C(CP(c1ccccc1)c2ccccc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H24P2.Co.2HI/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26;;;/h1-20H,21-22H2;;2*1H/q;+2;;/p-2
FLTZQBPRANWICZ-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
- Reductive coupling reactions
- Cyclization reactions
- Reductive [3 + 2] cycloaddition reactions
- Aryl-sulfur bond formation
- Dimerization reactions
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3