Documenti fondamentali
684708
Sigma-Aldrich
4-(Z-amino)cyclohexanol
97%
Sinonimo/i:
((4-Hydroxycyclohexyl)carbamic acid benzyl ester), (Cbz-amino)-4-hydroxycyclohexane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H19NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
161-165 °C
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
OC1CCC(CC1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H19NO3/c16-13-8-6-12(7-9-13)15-14(17)18-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-13,16H,6-10H2,(H,15,17)
JNPBKQOVSMBPGE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)