Documenti
684651
Sigma-Aldrich
4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10F2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
103-107 °C
Stringa SMILE
OC(=O)C1CCC(F)(F)CC1
InChI
1S/C7H10F2O2/c8-7(9)3-1-5(2-4-7)6(10)11/h5H,1-4H2,(H,10,11)
HYIUDFLDFSIXTR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3