Documenti
683531
Sigma-Aldrich
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H5IN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.00
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
59-64 °C
Stringa SMILE
Cn1cc(I)cn1
InChI
1S/C4H5IN2/c1-7-3-4(5)2-6-7/h2-3H,1H3
RSDRDHPLXWMTRJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3