Documenti fondamentali
683418
Sigma-Aldrich
Lithium dibutyl(isopropyl)magnesate
0.7 M in diethyl ether/hexanes
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H25LiMg
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.56
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Grignard Reaction
Concentrazione
0.7 M in diethyl ether/hexanes
Densità
0.708 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Li+].CCCC[Mg-](CCCC)C(C)C
InChI
1S/2C4H9.C3H7.Li.Mg/c2*1-3-4-2;1-3-2;;/h2*1,3-4H2,2H3;3H,1-2H3;;/q;;;+1;-1
NRIMXEIECWMTKG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Haziness is due to slow hydrolysis of product. Does not effect use.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)