Documenti fondamentali
683353
Sigma-Aldrich
Bis(2-methylallyl)(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II)
greener alternative
Sinonimo/i:
(1,5-Cyclooctadiene)bis(2-methylallyl)ruthenium, Bis(2-methallyl)(1,5-cyclooctadiene)ruthenium, Ru(Me-allyl)2(COD), Ruthenium(II) bis(2-methylallyl) 1,5-cyclooctadiene complex
About This Item
Formula condensata:
Ru(methylallyl)2(COD)
Numero CAS:
Peso molecolare:
319.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
81.7-82.4 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C1CC=CCCC=C1.CC(=C)C[Ru]CC(C)=C
InChI
1S/C8H12.2C4H7.Ru/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;2*1-4(2)3;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1-2H2,3H3;/b2-1-,8-7-;;;
GRYFGFSAXGLJLN-PHFPKPIQSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Find details here.
Note legali
A product of Umicore
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Water-react 3
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tuğçe Ayvalı et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(43), 15070-15079 (2017-10-27)
The choice of suitable organometallic precursors, [Re
Articoli
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.