683191
Chiralyst P280
Umicore, 95%
Sinonimo/i:
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), polymer, Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), (1,5-Cyclooctadiene)ruthenium(II) chloride, Ruthenium(II) chloride 1,5-cyclooctadiene complex
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
InChI
1S/C8H12.2ClH.Ru/c1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;/h1-2,7-8H,3-6H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
DMRVBCXRFYZCPR-UHFFFAOYSA-L
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Precatalysts for asymmetric catalysis offer batch-to-batch consistency in a range of catalytic reactions, supporting diverse research needs.