Documenti fondamentali
683264
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2(3H)-benzoxazolone
96%
Sinonimo/i:
5-Fluorobenzo[d]oxazol-2(3H)-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4FNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
173-177 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccc2OC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C7H4FNO2/c8-4-1-2-6-5(3-4)9-7(10)11-6/h1-3H,(H,9,10)
KXMRAGBOYTUYGL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)