Documenti fondamentali
682713
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenylboronic acid L-tartaric acid ester
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
2-(3-Nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolane-4R,5R-dicarboxylic acid, L-TarB-NO2
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8BNO8
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Stato
liquid
Attività ottica
[α]22/D +9.0°, neat
Concentrazione
1.0 M in THF
Indice di rifrazione
n20/D 1.4508
Densità
1.0525 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H]1OB(O[C@H]1C(O)=O)c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H8BNO8/c13-9(14)7-8(10(15)16)20-11(19-7)5-2-1-3-6(4-5)12(17)18/h1-4,7-8H,(H,13,14)(H,15,16)/t7-,8-/m1/s1
DKYPDMHYDHHGRL-HTQZYQBOSA-N
Applicazioni
In conjunction with NaBH4, this Lewis acid reduces prochiral alkyl aryl ketones with excellent enantioselectivity.[1][2]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-17.78 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Kim, J.; Singaram, B.
Tetrahedron Letters, 47, 3901-3901 (2006)
Kim, J. et al.
Organic Process Research & Development, 10, 949-949 (2006)