Key Documents
682470
Sigma-Aldrich
2-Amino-5-bromobenzenesulfonamide
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7BrN2O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
170-176 °C
Gruppo funzionale
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1ccc(Br)cc1S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H7BrN2O2S/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11/h1-3H,8H2,(H2,9,10,11)
BGILQOXCWMHWOM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)