Documenti fondamentali
681628
Sigma-Aldrich
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
97%
Sinonimo/i:
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H9F3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
84-88 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)CCc1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C10H9F3O2/c11-10(12,13)8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(14)15/h1-4H,5-6H2,(H,14,15)
YTDVNFDGHHHPEE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)