Documenti fondamentali
681490
Sigma-Aldrich
2-(Dimethylsilyl)pyridine
90%
Sinonimo/i:
Dimethyl(2-pyridyl)silane
About This Item
Formula condensata:
(C5H4N)Si(CH3)2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
90%
Indice di rifrazione
n20/D 1.499
Densità
0.915 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[SiH](C)c1ccccn1
InChI
1S/C7H11NSi/c1-9(2)7-5-3-4-6-8-7/h3-6,9H,1-2H3
FTSXFFCALJHVGU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
A useful scaffold for a number of reactions including hydrosilylation, cross-coupling, and olefination.[1]
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
105.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Itami, K.; Yoshida, J.
Synlett, 157-157 (2006)