Documenti fondamentali
680893
Sigma-Aldrich
3-Methoxy-5-methylphenol
97%
Sinonimo/i:
3-Hydroxy-5-methoxytoluene, 5-Methoxy-m-cresol
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(OCH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
59-63 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(C)cc(O)c1
InChI
1S/C8H10O2/c1-6-3-7(9)5-8(4-6)10-2/h3-5,9H,1-2H3
NOTCZLKDULMKBR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Anup Aggarwal et al.
Cell, 170(2), 249-259 (2017-07-04)
Widespread resistance to first-line TB drugs is a major problem that will likely only be resolved through the development of new drugs with novel mechanisms of action. We have used structure-guided methods to develop a lead molecule that targets the