680532
3-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
≥95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95%
Punto di fusione
178-190 °C
Stringa SMILE
CN(C)c1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H12BNO2/c1-10(2)8-5-3-4-7(6-8)9(11)12/h3-6,11-12H,1-2H3
YZQQHZXHCXAJAV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Modulators of survival motor neuron protein
- Glucokinase activators
- Aryl ethers for use as Bacillus anthracis enoyl-ACP reductase inhibitors
Reactant involved in synthesis of:
- Thiourea-functionalized paracyclophanes
- Low-background fluorescent imaging agents for nitric oxide
Reactant to undergo regioselective iodination and bromination
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3