Documenti fondamentali
680109
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-furanboronic acid pinacol ester
95%
Sinonimo/i:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(5-methyl-furan-2-yl)-(1,3,2)dioxaborolane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H17BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.476
Densità
1.023 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cc1ccc(o1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H17BO3/c1-8-6-7-9(13-8)12-14-10(2,3)11(4,5)15-12/h6-7H,1-5H3
FNPZFZKLYGWKLH-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)