Documenti
679798
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)ruthenium(II)
packaged for use in deposition systems
Sinonimo/i:
Diethylruthenocene
About This Item
Formula condensata:
C7H9RuC7H9
Numero CAS:
Peso molecolare:
287.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Indice di rifrazione
n20/D 1.5870 (lit.)
P. eboll.
100 °C/0.01 mmHg (lit.)
Punto di fusione
6 °C (lit.)
Densità
1.3412 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ru].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.Ru/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
VLTZUJBHIUUHIK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Atomic number of base material: 44 Ruthenium
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter