Documenti
679399
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Aminobutanmide hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
(S)-2-Aminobutyramide hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH(NH2)CONH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]22/D +24°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
259-263 °C
Stringa SMILE
CC[C@H](N)C(N)=O.[H]Cl
InChI
1S/C4H10N2O.ClH/c1-2-3(5)4(6)7;/h3H,2,5H2,1H3,(H2,6,7);1H/t3-;/m0./s1
HDBMIDJFXOYCGK-DFWYDOINSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3