Documenti fondamentali
679356
Sigma-Aldrich
[3-(Diethylamino)propyl]trimethoxysilane
deposition grade, ≥97%
Sinonimo/i:
N,N-Diethyl-3-(trimethoxysilyl)propylamine
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)2N(CH2)3Si(OCH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.40
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Grado
deposition grade
Saggio
≥97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.423 (lit.)
P. ebollizione
120 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCN(CC)CCC[Si](OC)(OC)OC
InChI
1S/C10H25NO3Si/c1-6-11(7-2)9-8-10-15(12-3,13-4)14-5/h6-10H2,1-5H3
ZLDHYRXZZNDOKU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Deposition Grade Silanes, fully characterized by chemical analysis and nuclear magnetic resonance (NMR) with greater than 98% purity, for Sol-Gel Processes.
Mesoporous materials, such as aerogels, offer advantages for practical hydrogen storage. They have large surface areas, open porosity, small pore sizes, and the ability to coat the surface with one or more compounds.
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.
Vedi tutto