679208
Methyltrichlorosilane
deposition grade, ≥98% (GC), ≥99.99% (as metals)
Sinonimo/i:
Trichloro(methyl)silane
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
deposition grade
Densità del vapore
5.2 (vs air)
Tensione di vapore
150 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥98% (GC)
≥99.99% (as metals)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
>760 °F
Limite di esplosione
11.9 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.411 (lit.)
P. ebollizione
66 °C (lit.)
Densità
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CH3Cl3Si/c1-5(2,3)4/h1H3
JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
46.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
8 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Deposition Grade Silanes, fully characterized by chemical analysis and nuclear magnetic resonance (NMR) with greater than 98% purity, for Sol-Gel Processes.
Reactive silicone chemistry: Focus on pure silicon production, polymerizations, and controlled stereochemistry reactions.
atomic layer deposition (ALD), microelectronics, Mo:Al2O3 films, nanocomposite coating, photovoltaics, semiconductor devices, W:Al2O3 films, composite films, layer-by-layer
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.