Documenti fondamentali
678910
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid
97%
Scegli un formato
1 G
CHF 49.90
CHF 49.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 49.90
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4FIO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
266.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 49.90
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
143-147 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
iodo
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(F)cc1I
InChI
1S/C7H4FIO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
DUKFTVLJAXWGPI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)