Documenti fondamentali
678880
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-3-iodotoluene
97%
Sinonimo/i:
3-Fluoro-5-methyliodobenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6FI
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.577
Densità
1.773 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
fluoro
iodo
Stringa SMILE
Cc1cc(F)cc(I)c1
InChI
1S/C7H6FI/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5/h2-4H,1H3
OIYMMFUTIUURQT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87.78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)